Learn More
Fisherbrand™ Magnetic Stir Bar
The ALNICO magnetic stir bar withstands temperatures up to 250°C, making them suitable for use with both unheated and heated stirrers. Smooth shape for better coupling when using concave bottom glassware.
41.85€ - 95.65€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Rivestimento | PTFE |
Materiale | Alnico Magnet, PTFE |
Quantità | 10/Cs |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17830752
|
Fisherbrand™
|
5 mm | 10 mm |
41.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17820752
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 25 mm |
59.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17840752
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 30 mm |
83.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17850752
|
Fisherbrand™
|
8 mm | 35 mm |
95.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Beschreibung
- Magnetic bar is made from ALNICO, one of the strongest permanent magnets available
- The sintered manufacturing process reduces the chance of decoupling (spin outs), encapsulation in PTFE protects both magnet and what it is stirring
- Chemically inert and easy to clean
- Can withstand temperatures up to 225°C, making them suitable for use with both unheated and heated stirrers
Spezifikation
Not Autoclavable | |
PTFE | |
10/Cs | |
Stir Bar | |
Stirrers |
White | |
Alnico Magnet, PTFE | |
Smooth | |
Stirring solutions | |
Up to 250°C |