Learn More
3M™ Cappucci e copricapi con sospensione integrata S-Series
Copertura di testa, volto, collo e spalle. Il cappuccio 3M™ Versaflo™ Serie S è realizzato in pellicola laminata a due strati di lunga durata, morbida, silenziosa e a basso rilascio di fibre.
Marca:  3M™ 7000044302
73.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36900kg
Codice prodotto. 10357839
  • 133.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tessuto multiuso, a costo contenuto
  • Copertura di testa, volto, collo e spalle
  • Nessuna necessità di assemblaggio
  • Colore bianco
  • Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati
  • Pronto all'uso non appena estratto dalla confezione
Specifica
Specifica
1,000
White
Respirator Hood
Assemblaggio, manutenzione di impianti, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura
PETG
1 ciascuno
NIOSH
Polypropylene
Small
Respiratore purificatore elettroventilato 3M™ e valvole dell'aria in dotazione
S-433 S