Learn More
Maleic Acid, 99%
Codice prodotto. p-3734387 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25kg
5kg
Codice prodotto. 10396760
Marca: Thermo Scientific 125231000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-16-7
Formula molecolare C4H4O4
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Numero MDL MFCD00063177
InChI Key VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Maleic acid
Punto di fusione 134.0°C to 138.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Indice di Merck 15, 5767
Informazioni di solubilità Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether and benzene, practically insoluble in carbon tetrachloride
Peso formulazione 116.07
Percent Purity 99%
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 127°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Maleic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.