Learn More
Abeba™ Manager 3130 Shoes
All calf leather construction. ESD dissipative.
Marca:  Abeba™ 3130/45
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.20000kg
Codice prodotto. 15648797
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • CE
  • Calf leather
  • Black
  • Antistatic leather outsole sole
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
  • Leather insole
Specifica
Specifica
Black
Leather
Leather
Microfiber
45
3130