Learn More
Manganese Standard, 1000mg/L in 2% HNO3 (Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10060482 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 mL
250 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
250mL
30mL
Codice prodotto. 10060482
Marca: SPEX Certiprep PLMN22T
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Manganese Standard
  • Made with ASTM Type I Water
  • 1,000 μg/mL concentration
  • 250 mL volume
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Identificatori chimici
CAS 7439-96-5, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare Mn
Molecular Weight (g/mol) 54.94
Numero MDL MFCD00011111
InChI Key PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC Name manganese
SMILES [Mn]
Specifica
Materiale o nome chimico Manganese Standard
Imballaggio Poly Bottle
Certificato di analisi Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS min. % 0.1, 2.0, 97.9
CAS max % 0.1, 2.0, 97.9
Tecnica AA, ICP
Tipo Certified Reference Material
Quantità 250 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P361 + P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid