Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
Marca:  Thermo Scientific™ J61103.!Z
Dettagli aggiuntivi : CAS : 145808-47-5 Peso : 0.00001kg
Codice prodotto. 15433759
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
White
99+%
C178H286N52O50S7
rMargatoxin; MgTx
Ambient temperatures
Powder
0.1 mg
145808-47-5
4178.95
Margatoxin
Peptide that blocks voltage-dependent Kv1.3 potassium channels
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti