Learn More
Masterflex™ Diaphragm Metering Pump Head
Designed for pumping through filters or into pressurized systems. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Diaphragm Metering Pump Heads feature PTFE and glass wetted parts help maintain fluid purity.
1200.00€ - 1245.00€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) | 16.5 x 7.62 x 15.2 cm |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For pumping through filters or into pressurized systems |
Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 16.5 cm |
Larghezza complessiva (sistema metrico) | 7.62 cm |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11885112
|
Masterflex™
07090-62 |
10 to 100 mL/min. |
1245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11877903
|
Masterflex™
07090-42 |
80 to 800 mL/min. |
1200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Compatible with most Masterflex L/S drives
- Ideal for pumping through filters or into pressurized systems
- Check valve on inlet side of pump holds prime for up to two hours when pump is off
Specifica
16.5 x 7.62 x 15.2 cm | |
16.5 cm | |
1 Each | |
40 to 400 rpm |
For pumping through filters or into pressurized systems | |
7.62 cm | |
Diaphragm Metering Pump Head | |
PTFE |