Learn More
Masterflex™ L/S™ Digital Process Drives
Transfer, dispense, and meter in lab process and washdown environments.
8695.00€ - 8720.00€
Specifica
Accuracy ±0.1% (0.01 rpm at 100 rpm)
Amperaggio 2.2 A
Display LCD
Requisiti elettrici 90 to 260 VAC
Portata 0.006 to 3400 mL/min.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
16448665
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
07575-50
Connection Types: Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB
8695.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16458665
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Masterflex™
07575-52
Connection Types: Profibus, Bluetooth LE, USB
8720.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Flow rate 0.006 to 3400 mL/min with L/S tubing—flow rate depends on drive rpm pump head, and tubing size
  • Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mode— continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
  • Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
  • Dispense by Volume in mL (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999 dispense cycles; or Time—time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
  • Antidrip function ensures dispensing accuracy
  • Models with open-head sensor stops the drive when the pump head is opened (when used with sensor-equipped pump head)
  • NEMA 4X (IP66) rated housing for washdown applications
Specifica
Specifica
±0.1% (0.01 rpm at 100 rpm)
LCD
0.006 to 3400 mL/min.
Non-sterile
Stainless Steel
2.2 A
90 to 260 VAC
6 ft. (1.8 m) line cord with IEC 320/CEE 22 connector coupler; watertight cord connection. Specify destination country when ordering; drive is shipped with country-specific plug/cord set.
0.1 to 600 rpm