Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kits Promotion
Click to view available options
N. di reazioni:
100 reactions
20 x 20μL Reactions
Dimensione della confezione:
100 reazioni
20 reazioni
Descrizione
- Increased reaction temperatures -the first strand of cDNA can be synthesized within the 42 to 65°C temperature range
- High yields of full-length first strand cDNA -with RNA templates up to 20 kb
- Flexible priming -oligo(dT)18, random hexamer, or gene-specific primers
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | RT-PCR |
| N. di reazioni | 100 reactions |