Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori digitali MaxQ™ ad alte prestazioni - PROMO
Ideale per massimizzare la produzione in caso di carichi di grandi dimensioni e pesanti.
Marca: Thermo Scientific™ SHKE416GB-1CE
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ideale per massimizzare la produzione in caso di carichi di grandi dimensioni e pesanti
- Capacità di peso aumentata di 32 kg, 2 kg per carico pesante
- Capacità raddoppiata per fiasche da 250 ml e da 2 l per agitazione ad alta produttività
- Disponibilità di esecuzioni continue o temporizzate per una maggiore flessibilità
Specifica
Da 2 kg a 32 kg | |
Agitatore open air di medie dimensioni | |
MaxQ HP416 | |
Piattaforma dedicata |
1 l | |
Digitale | |
Piattaforma dedicata 1 l, 12 morsetti preinstallati | |
Mid-size |