Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Platforms
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™.
Marca: Thermo Scientific™ 30115BI
1111.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21970" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™. Grazie alla straordinaria innovazione, affidabilità e precisione, queste piattaforme costituiscono la scelta ottimale per i laboratori più attivi.
For use with MaxQ Shakers as indicated. Choose the platform that best suits your needs.
Ordering Information:
Purchase clamps separately.
Specifica
Shaker Platform | |
30 x 18 in. (76 x 45.7 cm) | |
76 cm | |
45.7 cm | |
MaxQ 3000, 5000 |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) | |
30 in. | |
18 in. | |
Universal Platform without Clamps, 18 x 30 in. |