Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Platforms
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™.
Marca: Thermo Scientific™ 30120BI
1577.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21970" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™. Grazie alla straordinaria innovazione, affidabilità e precisione, queste piattaforme costituiscono la scelta ottimale per i laboratori più attivi.
For use with MaxQ Shakers as indicated. Choose the platform that best suits your needs.
Ordering Information:
Purchase clamps separately.
Specifica
Shaker Platform | |
36 x 24 in. (91 x 60.9 cm) | |
91.4 cm | |
60.9 cm | |
MaxQ 3000 |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) | |
36 in. | |
24 in. | |
Universal Platform without Clamps, 24 x 36 in. |