Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Platforms
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™.
Marca: Thermo Scientific™ 3522-3
116.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21970" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.80000kg
Descrizione
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™. Grazie alla straordinaria innovazione, affidabilità e precisione, queste piattaforme costituiscono la scelta ottimale per i laboratori più attivi.
For use with MaxQ 30100 platforms (11 × 13in.) and MaxQ 30110 platforms (18 × 18in.).Specifica
Stacking Adapter | |
13 x 11 in. (33 x 28 cm) | |
279.4 mm (MaxQ 30100 Platforms), 457.2 mm (MaxQ 30110 Platforms) | |
Quantità massima 30100 piattaforme (11 x 13 pollici) e quantità massima 30110 |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) | |
11 in. (MaxQ 30100 Platforms), 18 in. (MaxQ 30110 Platforms) | |
Set di adattatori per impilare due piattaforme |