Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Universal Platforms
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™.
Marca: Thermo Scientific™ 30110
395.30 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21970" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.19500kg
Descrizione
Possibilità di abbinare materiali di laboratorio di diverse dimensioni su un'unica piattaforma con le piattaforme universali di agitazione Thermo Scientific™ MaxQ™. Grazie alla straordinaria innovazione, affidabilità e precisione, queste piattaforme costituiscono la scelta ottimale per i laboratori più attivi.
Per l'uso con agitatori MaxQ come indicato. Scegliere la piattaforma più indicata per le esigenze del laboratorio.
Informazioni ordine:
Le clip sono vendute separatamente.
Specifica
Universal Platform | |
18 x 18 in. (45.7 x 45.7 cm) | |
45.7 cm | |
45.7 cm | |
MaxQ™ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000 Shaker |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) | |
18 in. | |
18 in. | |
Piattaforma senza clip |