Learn More
MAZ Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | MAZ |
|---|---|
| Concentrazione | 0.33 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810675
|
Proteintech
21068-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800675
|
Proteintech
21068-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
May function as a transcription factor with dual roles in transcription initiation and termination. Binds to two sites, ME1a1 and ME1a2, within the MYC promoter having greater affinity for the former. Also binds to multiple G/C-rich sites within the promoter of the Sp1 family of transcription factors.Specifica
| MAZ | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P56270 | |
| 4150 | |
| MAZ Fusion Protein Ag15200 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MAZ |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| MAZ, MAZI, Pur 1, PUR1, SAF 1, SAF 2, ZF87, Zif87, ZNF801 | |
| MAZ | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |