Learn More
Pipette di classe AS tipo 2 in vetro graduate MBL™ con certificazione
Manufactured from soda-lime glass with tooled jets
17.95€ - 30.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 835 |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Graduato | Yes |
Quantità | 2/Pk. |
Tipo | Graduated Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12454731
|
MBL
PRA826ASWC |
10 mL | 0.1 mL |
20.05€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12474731
|
MBL
PRA828ASWC |
25 mL | 0.1 mL |
30.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12494721
|
MBL
PRA820ASWC |
1 mL | 0.01 mL |
17.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12414731
|
MBL
PRA822ASWC |
2 mL | 0.02 mL |
19.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12434731
|
MBL
PRA824ASWC |
5 mL | 0.05 ml |
21.85€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Calibrated to deliver from zero at top to any graduation line down to shoulder
- Each pipette is calibrated to deliver with waiting time of +5s
- Supplied with calibration certificate showing actual volume dispensed and providing traceability to national standards
- Manufactured from soda-lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
- Graduations in permanent amber stain which are diffused into glass to provide highest resistance to chemical attack
Specifica
ISO 835 | |
Yes | |
Graduated Pipette |
Soda Lime Glass | |
2/Pk. |