Learn More
Pipette di classe B tipo 1 in vetro graduate MBL™
Per la misurazione di liquidi con graduazioni color ambra permanenti. Le pipette in vetro classe B graduate MBL™ con la marcatura zero nella parte superiore (tipo 1) facilitano la misurazione.
Marca: MBL PRA766B
22.47 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15300kg
Descrizione
- Complies with ISO 835
- Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the shoulder
- Graduations in permanent amber stain which withstands aggressive cleaning solutions
- Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets
Specifica
To Deliver | |
Vetro sodico-calcico | |
0.1 ml | |
±0.1 ml | |
10 mL |
ISO 835 | |
Sì | |
Conf. da 5 | |
Arancione | |
Pipetta graduata |