Learn More
Buretta di classe B in vetro borosilicato con chiavetta in vetro MBL Volumetrics™
In vetro borosilicato. Buretta in vetro borosilicato MBL Volumetrics™ di Classe B con chiavetta in vetro conforme agli standard ISO 385. Chiavette di ricambio intercambiabili disponibili in caso di perdita o danno. Le graduazioni in smalto blu consentono una facile valutazione del volume.
Marca: MBL BRB050P
29.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
- Complies with ISO 385
- 1.5mm Key bore
- Replacement keys are available in the event of loss or damage - keys are fully interchangeable
- Graduations in easy to read blue enamel
- Manufactured from borosilicate glass
Specifica
10 mL | |
Borosilicate Glass | |
750 mm | |
Glass | |
Volumetric Buret | |
ISO 385 |
820 mm | |
0.2 mL | |
Blue | |
±0.05 mL | |
Class B |