Learn More
Buretta Sofnol Autozero di classe B MBL Volumetrics™
In vetro borosilicato a norma ISO 385. La buretta con valvola a pressione e azzeramento automatico classe B MBL™ è facile da riempire e si azzera automaticamente. Spremere il flacone in polietilene per riempire la buretta, rilasciare la pressione per consentire al liquido in eccesso di tornare nel flacone e azzerare la buretta. Le graduazioni in smalto blu permettono una facile lettura e valutazione del volume. Include
Marca: MBL BRB004
109.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26460kg
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass and complies with ISO 385 standards. MBL™ Class B Autozero Pinch Clip Burette provides easy filling and automatic zero. Squeeze the polyethylene bottle to fill burette, release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle, and set the burette to zero. Easy to read blue enamel graduations provide easy volume assessment. Includes
- Complies with ISO 385
- Easy filling and automatic zero - Squeeze the polyethylene bottle to fill burette - Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burette to zero
- Easy to read blue enamel graduations
- Manufactured from borosilicate glass
- With simple rubber tube and pinch valve for low cost replacement
Specifica
10 ml | |
0.1 mL | |
Clip a molletta, tubo in gomma, getto e bottiglia serbatoio in polietilene | |
±0.1 mL | |
Classe B |
Vetro borosilicato | |
Per analisi dell'acqua | |
Smalto blu | |
Buretta con azzeramento automatico Sofnol | |
ISO 385 |