Learn More
Lovibond™ MC500, MD600 Colorimeter Replacement Reagents: pH value
For use with MC500 and MD600 multi-parameter colorimeter
12.65€ - 24.40€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Water quality testing |
---|---|
Requisiti di stoccaggio | 20°C |
Metodo test | Phenol red |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Formato | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Formato | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11312530
|
Lovibond™
511770BT |
Orange | Tablet | 5.1 |
24.40€
100 pastiglie |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10639973
|
Lovibond™
471040 |
Red | Liquid | 7.7 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Specifica
Water quality testing | |
20°C | |
Phenol red |