Learn More
Lovibond™ MC500, MD600 Colorimeter Sample Cells
For use with MC500, MD600 colorimeters
Marca:  Lovibond™ 197665
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.16700kg
Codice prodotto. 10793463
  • 40.20€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For use with MC500, MD600 colorimeters
  • Material: glass
  • Volume: 10mL
  • With lids
Specifica
Specifica
16 mm
SP600 Spectrophotometer
Glass
Colorimeter Sample Cell
10 Pk. of sample cells with lids
10 mL