missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ MC500, MD600 Colorimeter Sample Cells
For use with MC500, MD600 colorimeters
Marca: Lovibond™ 197620
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Descrizione
For use with MC500, MD600 colorimeters
- Materiale: vetro
- Volume: 10 ml
- Con coperchi
Specifica
24 mm | |
Spettrofotometro SP600 | |
Vetro |
Celle per campioni, 24 mm | |
Confezione da 12 celle per campioni con coperchi e anelli di protezione dalla luce | |
10 ml |