missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MDM4 Monoclonal Antibody (OTI4B10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA505733
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Inhibits p53/TP53- and TP73/p73-mediated cell cycle arrest and apoptosis by binding its transcriptional activation domain. Inhibits degradation of MDM2. Can reverse MDM2-targeted degradation of TP53 while maintaining suppression of TP53 transactivation and apoptotic functions.Specifica
| MDM4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O15151 | |
| MDM4 | |
| Full length human recombit protein of human MDM4 produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| OTI4B10 | |
| Unconjugated | |
| MDM4 | |
| HDMX, MDMX, MRP1 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4194 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto