missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MDM4 Monoclonal Antibody (OTI4B10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Specifica
| Antigene | MDM4 |
|---|---|
| Clone | OTI4B10 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17514612
|
Origene Technologies
TA505733S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17594602
|
Origene Technologies
TA505733 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
MDM4 Monoclonal antibody specifically detects MDM4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpecifica
| MDM4 | |
| 1 mg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 4194 | |
| Primary | |
| MDM4 |
| OTI4B10 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| O15151 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title