Learn More
VACUUBRAND™ ME 1 Model One-stage Diaphragm Pump. Offers a compact, high performance and easy-to-use solution which is perfect for single port filtrations.
Offers a compact, high performance and easy-to-use solution which is perfect for single port filtrations.
800.00€
Specifica
Vuoto max 75 torr
Cavalli motore 0.054 hp
Include Manual
Velocità motore 150 to 1800 rpm
Certificazione/Conformità ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
11854120
Vedere i documenti Dettagli della promozione
VACUUBRAND™
20721000
CEE
800.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Descrizione
Descrizione
  • Vacuum filtration is one of the most common applications used for sample preparation in chemistry, microbiology, waste water control and other analytical processes
  • Oil-free diaphragm provides a well-proven and extraordinarily long lifetime with typically 15,000 operating hours
  • Functional, space-saving and innovative design with visible top mounted power switch ensures convenient and quick operation for day-to-day lab work
  • Whisper-quiet and very low vibration
  • Requires minimal benchtop space
  • Wetted materials - PTFE and aluminum
Specifica
Specifica
75 torr
Manual
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL Certification, TUV
Fluoroplastic (Case), PTFE (Diaphragm and Valves)
45 dB(A)
0.04 kw
104°F
10°C
50/60 Hz
246.38 mm
Diaphragm Pump
1
50°F
1
230 V
0.054 hp
150 to 1800 rpm
247 x 121 x 145 mm
ME 1
-10°C to +60°C
5 kg
40°C
0.4/0.5 CFM
144.78 mm
121.92 mm
IP40
Chemical-Resistant
Oil-Free
17.5 psi