Learn More
Hirschmann™ Measuring flask Class A with pre-packing regulation
Achieve precise standard solutions. Hirschmann™ Measuring flask Class A with pre-packing regulation is standardized to contain or to deliver a definite amount of liquid. Flask has blue graduations.
132.00€ - 220.00€
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di graduazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di graduazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11893212
|
Hirschmann™
2950188 |
323-337 mL |
200.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11823212
|
Hirschmann™
2950165 |
18 to 22 mL |
152.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11833212
|
Hirschmann™
2950170 |
23 to 27 mL |
152.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11892582
|
Hirschmann™
2950175 |
47 to 53 mL |
162.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11873212
|
Hirschmann™
2950186 |
245 to 255 mL |
186.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11803222
|
Hirschmann™
2950189 |
343 to 357 mL |
200.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11813222
|
Hirschmann™
2950190 |
490 to 510 mL |
220.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10421961
|
Hirschmann™
2950191 |
690 to 710 mL |
132.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Class A
- Pursuant to the rules of the pre-packing regulation
- Certified conformity
- Blue graduation
- Non-ground, rimmed
- Printed scale on the neck for simple and rapid identification of deviation of actual value from normal value
- Calibrated for IN
Specifica
Yes | |
A |