Learn More
Hirschmann™ Class B Volumetric Flask with Stopper
Calibrated to contain a precise volume at a specific temperature. Flasks are used for precise dilutions and prepare standard solutions.
Marca:  Hirschmann™ 7550160
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.75000kg
Codice prodotto. 13108059
  • 62.70€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • PP
  • Adjusted ringmark
  • translucent
  • with standard ground poly stoppers
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
10 mL
6/Pack
B
Stopper
Polypropylene
90 mm
± 0.08 mL
Round
NS 10/19