Learn More
BICASA Banco da laboratorio a parete serie MECC
Banco da laboratorio a parete serie MECC, completo di piantane laterali, modulo tecnico MECC (fascia portaservizi al piano), spalla laterale C-Frame con carter, telaio e piano di lavoro in HPL
Marca: BICASA MB.1800.900.0930.HPL
Descrizione
- Banchi da laboratorio serie MECC
- PIANTANE: Profilato in alluminio (mm 150x25 e mm 150x50) con binari verticali
- MODULO TECNICO: Telaio modulare in acciaio accoppiato alle piantane ad altezze diverse con pannelli porta servizi
- FASCIA PORTA SERVIZI: striscia metallica preforata posta all’altezza del piano di lavoro
- PANNELLI PORTA SERVIZI: in resina di Polipropilene stampata (ritardo alla fiamma V0 - IEC 60695-11-10 / -20)
- POSTAZIONI DI LAVORO C-FRAME: certificate EN 13150:2001 e BRG 234/09.06
- Supporti con telai laterali e centrali a C in tubolare d'acciaio con piedini di livellamento. Traverse orizzontali e pannelli di copertura laterale in metallo
- PIANI DI LAVORO: unità singole indipendenti – installate e fissate sopra la postazione a C
- COLORI: PARTI METALLICHE: Verniciatura a polvere poliuretanica colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato; PANNELLI: Grigio argento – Scatola elettrica posteriore stagna in ABS nero; NOBILITATO IGNIFUGO: Grigio Chiaro (2 decorativi) - pannelli spessore mm 19
Specifica
900 x 1800 x 880/930 mm | |
C-Frame | |
EN 13150 TUV Certificate |
No | |
Not Autoclavable | |
Light Gray |