Learn More
Liebherr™ Frigorifero da laboratorio con comandi analogici e vano interno anti-scintilla MediLine
For secure, accurate and long-lasting, spark-free interior, fridge storage of non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Spark-Free Interior, Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
1560.00€
Specifica
Tipo | Frigorifero da laboratorio |
---|---|
Gamma di temperatura | 38 kg |
No. of Doors | 1 |
Lato del perno | Right, reversible |
Capacità (sistema metrico) ripiano | 40 kg |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11986249
|
Liebherr™
LKEXV 1800 |
180 l | Table-height |
1560.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Capacità di congelamento ottimale- Frigorifero da laboratorio con sistema di raffreddamento ventilato
- La ventilazione si arresta con l'apertura dello sportello
- Sistema ad alta efficienza energetica con refrigerante ecocompatibile a base di idrocarburi
- Sbrinamento ed evaporazione della condensa automatici con gas caldo
- Termostato di sicurezza “anticongelamento”
- Interni in acciaio inossidabile anticorrosione con rivestimento epossidico e isolamento HDPE
- Ripiani a griglia rivestiti in plastica regolabili a passi di 27mm
- Sportello reversibile a chiusura automatica con serratura e cerniere intercambiabili per apertura a sinistra e a destra
- Quattro ruote bloccabili, due con freni, per spostamenti facili e sicuri
- Unità di refrigerazione compatta collocata al di sopra del serbatoio per il massimo volume di carico
- Anta in vetro con lampada fluorescente o piena per un migliore isolamento in ambienti più caldi
- Display digitale della temperatura con precisione di 0.1°C
- Tastiera a sfioramento per l'attivazione dei menu, l'impostazione della temperatura, la disattivazione degli allarmi e l'alimentazione principale
- Allarmi acustici e visivi per anta aperta o temperature alte o basse
- Memorizza i dati degli ultimi 30 allarmi e le letture delle temperature minima e massima
- Tracciabilità integrata e monitoraggio remoto tramite connessione RS 485 (porta a infrarossi)
- 72 ore di alimentazione di riserva in caso di interruzione dell'alimentazione
- Contatti con ritardo per la gestione degli allarmi e contatti a secco per la registrazione degli allarmi
Specifica
Frigorifero da laboratorio | |
1 | |
40 kg | |
40 mm HDPE | |
Digital, External | |
Automatico | |
Da 220 a 240 V |
38 kg | |
Right, reversible | |
Acciaio | |
Polystyrol | |
White | |
Forced-air | |
50 Hz |