Learn More
MEM chloride, 94%, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 185980250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 3970-21-6 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 1992 Chem class : 3 Pack group : III
Quantità | 25g |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
3970-21-6 | |
124.56 | |
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N | |
77590 | |
COCCOCCl |
C4H9ClO2 | |
MFCD00000888 | |
2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride | |
1-(chloromethoxy)-2-methoxyethane |
Specifica
MEM chloride | |
1.0900g/mL | |
50.0°C to 52.0°C (13.0mmHg) | |
92% min. (GC) | |
C4H9ClO2 | |
MFCD00000888 | |
07,227; 09,299 | |
2-methoxyethoxymethyl chloride, 1-chloromethoxy-2-methoxyethane, ethane, 1-chloromethoxy-2-methoxy, mem chloride, methoxyethoxymethyl chloride, mem-chloride, 1-chloro-2,5-dioxahexane, 2-methoxyethoxy methyl chloride, beta-methoxyethoxymethyl chloride, .beta.-methoxyethoxymethyl chloride | |
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N | |
COCCOCCl | |
124.56 | |
124.57 | |
94% |
3970-21-6,542-88-1 | |
Colorless to Yellow | |
54°C | |
Authentic | |
CH3OCH2CH2OCH2Cl | |
Glass bottle | |
1.4260 to 1.4280 | |
25g | |
1.09 | |
1-(chloromethoxy)-2-methoxyethane | |
77590 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- MEM chloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H350-Può provocare il cancro.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only