Learn More
Epredia™ Menzel™ Microscope Coverslips
Square microscope coverslips constructed of borosilicate glass.
Marca:  Epredia™ BB01800180A153MNZ0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.15300kg
Codice prodotto. 17254894
  • 18.05€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Square
  • Thickness of 0.13 to 0.16 mm
Specifica
Specifica
Coverslip
Borosilicate Glass
18 x 18 mm
Square
#1 (0.13 to 0.16 mm)
Automated Equipment