Learn More
MES, 0.5M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7042772
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15435889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63706.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145224-94-8
Formula molecolare C6H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 213.248
Numero MDL MFCD00283848
InChI Key MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
IUPAC Name acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico MES buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.5 M
pH 7.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL