Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+%, <1% water
Codice prodotto. p-3776626 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10254904
Marca: Thermo Scientific Chemicals 274140500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 4432-31-9 | C6H13NO4S | 195.233 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4432-31-9
Formula molecolare C6H13NO4S
Molecular Weight (g/mol) 195.233
Numero MDL MFCD00006181
InChI Key SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico MES
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 5972
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/100mL.
Peso formulazione 195.24
Percent Purity ≥99%