Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohydrate, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. p-29855 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10517241
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327761000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 195.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145224-94-8
Formula molecolare C6H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 195.23
Numero MDL MFCD00149409
InChI Key MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC Name acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Specifica
Absorbance (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Materiale o nome chimico MES monohydrate
Condizioni di assorbanza (0.1M aq. soln.)
Punto di fusione >300.0°C
Colore Orange-Yellow to White
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma fisica Crystals, Flakes or Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 213.25
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical