Learn More
MES monohydrate free acid ≥ 98%, crystalline, Molecular biology grade, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598204 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15598204
Marca: JT Baker 401404
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate free acid ≥ 98%, crystalline, Ultrapure Bioreagent for liquid chromatography
  • Buffer for liquid chromatography and other molecular biology applications.
  • Lot analysis on label.
  • For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
  • pKa at 20°C = 6.15
Specifica
CAS 145224-94-8
Punto di fusione 300 deg;C
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥ 98% (C6H13NO4S·H2O)
Perdita all'essiccatura 7 - 10% (at 130°C)
Formula molecolare C6H13NO4S
Numero MDL MFCD00149409
Imballaggio White poly bottle, blue tamper evident cap
Sinonimo 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate
InChI Key SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]S(=O)(=O)CC[NH+]1CCOCC1
IUPAC Name 4-(2-sulfonatoethyl)morpholin-4-ium
Molecular Weight (g/mol) 195.23