Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES-SDS running buffer (20X)
Codice prodotto. p-7042325
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15434569
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62138.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
MES-SDS running buffer (20X) is used for high resolution of proteins on neutral pH. It finds application in the separation of small to medium-sized proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
MES-SDS running buffer (20X) is used for high resolution of proteins on neutral pH. It finds application in the separation of small to medium-sized proteins.
Solubility
Miscible with water.
Notes
This buffer contains: 1M MES, 1M Tris base,2% SDS and 20mM EDTA at pH 7.3. Store at room temperature. Keep away from light. Incompatible with strong oxidizing agent and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 20X
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • MES-SDS running buffer (20X)
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium lauryl sulfate, EDTA