Learn More
Isodrin in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
Ampoule(s)
Specifica
Materiale o nome chimico | Isodrin |
Concentrazione | 100μg/mL |
CAS | 465-73-6 |
Imballaggio | Ampoule(s) |
Quantità | 1 mL |
Formula molecolare | C12H8Cl6 |
InChI Key | QBYJBZPUGVGKQQ-HSECHKQMSA-N |
SMILES | C1C2C=CC1C3C2C4(C(=C(C3(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
Molecular Weight (g/mol) | 364.896 |
PubChem CID | 102090390 |