Learn More
SI Analytics™ Metal Combination Electrode
Codice prodotto. 10474261 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
Plug Head
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10474261
Marca: SI Analytics™ 285100075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SI Analytics™ Metal Combination Electrode features a ring sensor, plug head, and fixed cable connection.
  • Reference system: Silamid™
  • Glass shaft
  • Fixed Cable: 1 m long, with plug A acc. to DIN 19262 or with BNC plug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Plug Head
Giunzione Ceramic
Tipo Pt 6880
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) 6 mm tip
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm