Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Metal Combination Electrode
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Modello:
Agcl 62
Pt 61
Pt 62
Pt 6280
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
170 mm
Giunzione:
Ceramic Diaphragm
Diaframma in platino
Platinum Diaphragm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Metal combination electrode with plug head and connection cable
- For use with determining acid value and halogenide (mostly chloride)
- For determinging iodine number, peroxice value, and general redox titrations
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Plug Head |
| Giunzione | Platinum Diaphragm |
| Materiale | Vetro |
| Tipo | Metal Combination Electrode |
| Riferimento interno | Silamid™ |
| Modello | Pt 61 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |