Learn More
VACUUBRAND™ Metal Vacuum Tubing With Small Flanges KF
A durable connection option for the laboratory that still provides flexibility.
Marca:  VACUUBRAND™ 20673328
Dettagli aggiuntivi : Peso : 25.00000kg
Codice prodotto. 10340742
  • 299.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from stainless steel
  • Available in a range of sizes and lengths
Specifica
Specifica
Vacuum Tubing
40 mm
75 cm
DN 40
Single bending radius of 65
Metal
1 Each