Learn More
VACUUBRAND™ Metal Vacuum Tubing With Small Flanges KF
A durable connection option for the laboratory that still provides flexibility.
Marca:  VACUUBRAND™ 20673337
Dettagli aggiuntivi : Peso : 25.00000kg
Codice prodotto. 10509341
  • 261.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from stainless steel
  • Available in a range of sizes and lengths
Specifica
Specifica
Vacuum Tubing
25 mm
100 cm
25
Single bending radius of 43
Metal
1 Each