Learn More
Brady™ MetaLabel™ B-428 Metallized Polyester BMP71 Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-428 metallized polyester labels with permanent acrylic adhesive are for use with BMP71 printer.
Marca:  Brady™ 114746
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09900kg
Codice prodotto. 11737354
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Acrylic, Permanent
Matte
Asset Tracking Label
BMP™71 Printer
500/Roll
1 x 0.5 in. (W x H)
-70°C to +120°C
0.112 mm
12.70 x 25.40 mm
12.70 mm
Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Light Gray
Metallized Polyester (B-428)
Asset tracking, Rating plates, General purpose ID
1
Rectangle
25.4 x 12.7 mm (W x H)
0.0044 in.
15.88 mm
25.40 mm