Learn More
SPEX CertiPrep™ Methacrylate Grinding Balls
Disposable grinding ball ideal for pulverizing soft, brittle materials and for mixing powders.
Marca:  SPEX CertiPrep™ 3112
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.00000kg
Codice prodotto. 12578706
  • 66.60€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Typical composition: Major Element – C
  • Hardness: Mohs 1 ½
  • Compatible with all SPEX SamplePrep plastic grinding vials.
Specifica
Specifica
3/8 in.
SPEX SamplePrep plastic vials
100/bag
9.5 mm
Methacrylate