Learn More
Methanesulfonic anhydride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5g
25g
100g
500g
Imballaggio:
Glass bottle
7143-01-3
C2H6O5S2
174.18
IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
81560
methylsulfonyl methanesulfonate
CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
7143-01-3
C2H6O5S2
174.18
IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
81560
methylsulfonyl methanesulfonate
CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Materiale o nome chimico Methanesulfonic anhydride
Colore Gray to White
Punto di fusione 69.0°C to 70.0°C
Punti di ebollizione 125.0°C (4.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 97%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 174.18
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanesulfonic anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only