Learn More
Methanol with 0.1% Formic Acid (v/v), Certified HPLC Gradient Grade
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
Specifica
Specifica
| CAS | 67-56-1 |
| Quantità | 2.5 L |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | CH4O |
| Numero MDL | MFCD00004595 |
| Sinonimo | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
| InChI Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CO |
| IUPAC Name | acido formico |
| Molecular Weight (g/mol) | 32.04 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methanol with 0,1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Methyl alcohol, Formic acid