Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -98°C |
| Colore | Max. 10 (APHA) |
| Aspetto | Clear |
| Densità | 0.7918 g/cm³ (20°C) |
| Punti di ebollizione | 64.6°C (1013 hPa) |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 11°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Intervallo percentuale saggio | min. 99.8 % (by GC, corrected for water) |
| Residuo dopo l'evaporazione | max. 0.001 % |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Alcole Metilico
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.