Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15263498 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 15263498
Marca: JT Baker 5279.2500
Specially developed for use in evaluation of pesticide and insecticide residues in food, feed, water or soil samples. Methanol, BAKER ANALYZED Pesticide Reagent, J.T. Baker™ is suitable for all analysis of common pesticides.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pesticide Reagent Solvents:
  • Suitable for analysis of most common pesticides, such as 2-chlorobiphenyl , Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxine, etc.
  • Specified to the required low residue levels (5 ppm) for use in research and quality control laboratories
  • Ideal for gas chromatography applications, testing for ECD and/or FID sensitive impurities, organic residues, and residue after evaporation
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -98°C
CAS 67-56-1
Colore Colorless
Acidità Max. 0.0005meq/g
Densità 0.79g/cm3 at 20°C
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 5.5 - 44 Vol %
Punto d'infiammabilità 11°C
Punto di combustione 455°C
Odore Alcohol-like
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Formula molecolare CH4O
Formula lineare CH3OH
Numero MDL MFCD00004595
Acqua Max. 0.02%
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity Min. 99.9%
Grado BAKER ANALYZED™ Pesticide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.