Learn More
Methanol, BAKER ANALYZED™, UHPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10007540 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 L
Codice prodotto. 10007540
Marca: JT Baker 8402.1000
Gradient grade for HPLC
  • Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
    • Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
    • Measured at 450 nm max. 0.3
    • Gradient Elution Test Ultraviolet Absorbance (a.u.):
      • at 235 nm max. 0.005
      • at 254 nm max. 0.001
    • Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
      • at 225 nm max. 0.20
      • at 254 nm max. 0.02
      • at 280 nm max. 0.01
      • at 350 nm max. 0.01
      • UV Cut-off, nm max. 206
Specifica
Punto di fusione -98°C
CAS 67-56-1
Densità 0.7918 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 64.6°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Imballaggio Plastic Bottle
Intervallo percentuale saggio min. 99.8%
Residuo dopo l'evaporazione max. 2 ppm
Formula molecolare CH4O
Acido titolabile max. 0.0003 meq/g
Base titolabile max. 0.0001 meq/g
Numero MDL MFCD00004595
Acqua max. 0.02%
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC Name metanolo
Molecular Weight (g/mol) 32.04
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alcole Metilico
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.