Learn More
Methanol, Capillary GC Grade; ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7120575
Click to view available options
Quantità:
4 L
4 x 4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
4L
pezzi 4
Codice prodotto. 15658400
Marca: Honeywell-Chromasolv 4147194L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Capillary GC grade,≥99.9%
  • For GC headspace applications
  • Meets USP, Ph. Eur. and ICH requirements
  • GC headspace application tested
  • Packed under inert gas for longer shelf life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol
Punto di fusione -95°C
Colore Colorless
Densità 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 4 L
Limite di esplosione 0.36
Punto d'infiammabilità 9°C (48.2°F)
Punto di combustione 725°F
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione n20/D 1.329
Formula lineare CH3OH
Pressione del vapore 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Numero UN UN1230
Beilstein 1098229
Peso formulazione 32.04g/mol
Percent Purity ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™ Capillary GC