Learn More
Methanol-d{4}, 99.8% (Isotopic), contains 0.05% v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051953
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
trideuterio(deuteriooxy)methane
CO
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
811-98-3
CH4O
36.066
MFCD00044637
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
71568
trideuterio(deuteriooxy)methane
CO
Methyl alcohol-d4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent. It is a common solvent used in NMR spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methanol-d4
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 0.89 g/mL
Odore Mild
Imballaggio Prescored Ampule
Quantità 2 Ea.
Punto di fusione -98°C
Punti di ebollizione 64.7°C
Formula lineare CD3OD
Numero UN UN1230
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,ether,acetone and chloroform.
Peso formulazione 36.07
Percent Purity 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains 0.05% v/v TMS